Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts No. 3
The Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
437.00 €
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Gallensalze
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10423863
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
LP0056J
250 g
437.00 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Normal working concentration 0.15% w/v. Each vial supplements 500 mL of medium.
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Gallensalze
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • BILE SALTS No 3 L56
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)-3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid