Learn More
P-Chloranil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11435593
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
p-Chloranil is used as a dye intermediate, oxidizing agent, vulcanizing agent and dehydrogenation reagent. It is also used to make chloranil electrodes for pH measurements. Further, it serves as a hydrogen acceptor and used for the aromatization reactions such as conversion of cyclohexadienes to the benzene derivatives. It is used to test the secondary amine. In addition to this, it is employed as a precursor to prepare diaziquone, which is used as a cancer chemotherapeutic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Chloranil wird als Farbstoffzwischenprodukt, Oxidationsmittel, Vulkanisationsmittel und Dehydrierungsreagenz verwendet. Wird auch zur Herstellung von Chloranil-Elektroden für pH-Messungen verwendet. Dient außerdem als Wasserstoffakzeptor und wird für die Aromatisierungsreaktionen wie die Umwandlung von Cyclohexadienen in die Benzolderivate verwendet. Wird zum Testen des Sekundäramins verwendet. Wird darüber hinaus als Vorläufer bei der Herstellung von Diaziquon eingesetzt, das als Chemotherapeutikum in der Krebsbehandlung verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Ether und Aceton. Schwer löslich in Chloroform, Dimethylformamid, lösendem Naphtha, Benzol, Kohlenstoffdisulfid und Kohlenstofftetrachlorid. Unlöslich in Wasser, kaltem Petrolether, Methanol, Dibutylphthalat und kaltem Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-75-2
Summenformel C6Cl4O2
Molekulargewicht (g/mol) 245.86
MDL-Nummer MFCD00001594
InChI-Schlüssel UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrachlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Chloranil
Schmelzpunkt ∼290°C (sublimation)
Dichte 1.97
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 393006
Merck Index 14,2078
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and acetone. Slightly soluble in chloroform,dimethylformamide,solvent naphtha,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride. Insoluble in water,cold petroleum ether,methanol,dibutyl phthalate and cold alcohol.
Formelmasse 245.88
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Chloranil
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Chloranil