Learn More
p-Toluoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11433067
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin. It is used as a reagent to synthesize (+)-Yashabushitriol, derivatives of Desloratadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Toluoylchlorid wurde zur Herstellung von Antigen, Tolyl-Amido-Humanserumalbumin, verwendet. Es wird als Reagenz zur Synthese von (+)-Yashabushitriol, Derivaten von Desloratadin, verwendet.
Löslichkeit
Reagiert mit Wasseralkohol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmittel, Säuren, Basen, aktiven Metallen, Alkoholen, Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-60-2
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.593
MDL-Nummer MFCD00000696
InChI-Schlüssel NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC-Name 4-Methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluoyl chloride
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.169
Siedepunkt 225°C to 227°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.553
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 471492
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water alcohol.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit