Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flaschen, Packung
Lösungen geht, die genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Die Verenigde Kunststof Bedrijven™ rechteckigen Kunststoffflaschen der Reihen U und M ermöglichen eine komfortable Handhabung und verfügen über einen großen Beschriftungsbereich.
Marke: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103555
Beschreibung
- HDPE-Flaschen
- Lebensmittelqualität
- Rechteckige Form
- Komfortables, kundenfreundliches Design
- Großer Beschriftungsbereich
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Schmaler und weiter Hals
Spezifikation
1000 ml | |
124.5 x 90 x 130 mm | |
Karton-Kryobox | |
60 g | |
1132 ml | |
Rechteckig |
Weiß | |
HDPE | |
132 | |
DIN 80 | |
Weit | |
Flasche |