Learn More
Palladiumhydroxid, Pd 20 % auf Kohlenstoff, nominell 50 % Wasser, Pearlman-Katalysator, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11309198
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird als Katalysator für die Hydryolyse von Benzylgruppen und Epoxiden verwendet.
Es wird verwendet, um Nitroverbindungen zu Aminen zu reduzieren.
Dient als Dehydrierungsreagenz sowie als nützliches Reagenz für die Debenzylierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12135-22-7
Summenformel H2O2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 140.43
MDL-Nummer MFCD00064599
InChI-Schlüssel NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
IUPAC-Name Palladium(2+); Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium hydroxide
Physikalische Form Schwarzes feuchtes Pulver
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Aussehen Black moist powder