Learn More
Palladium(II)-iodid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 28 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7048891
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
CAS: 7790-38-7 | I2Pd | 360.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-38-7
Summenformel I2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 360.23
MDL-Nummer MFCD00011171
InChI-Schlüssel HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name palladium(2+) diiodide
SMILES [Pd++].[I-].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) iodide
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonia,methyl acetate and potassium iodide. Slightly soluble in hydriodic acid and concentrated nitric acid. Insoluble in water,ethanol,diluted nitric acid,hydrochloric acid and diethyl ether.
Formelmasse 360.23
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28% min.
Dichte 6.003 g/mL