Learn More
Palladium(II)-oxid-Monohydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pd 73 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11331678
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
CAS: 64109-12-2 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64109-12-2
Summenformel H2O2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 140.43
MDL-Nummer MFCD00011172
InChI-Schlüssel CLKURSCFRVRBKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium oxide hydrate, opd.h2o, palladium oxide, hydrate, oxopalladium hydrate, oxopalladium-water 1/1, palladium ii oxide hydrate, palladium ii oxide monohydrate, palladium ii oxide hydrate pd basis, palladium ii oxide hydrate, pd content ∼97 %, palladium ii oxide hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211505
SMILES O.[O--].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) oxide monohydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,6993
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Oxopalladium; Hydrat
Formelmasse 140.41 (122.40 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 73% min.