Learn More
Palladiumpulver, -60 mesh,99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium powder |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3089 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Odorless |