Learn More
Patentblau V, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10773065
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 20262-76-4 | C27H31N2NaO7S2 | 582.662 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20262-76-4
Summenformel C27H31N2NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 582.662
MDL-Nummer MFCD09608138
InChI-Schlüssel PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Synonym m-Hydroxytetraethyldiaminotriphenylcarbinol anhydride disulfonic acid, sodium salt, Acid Blue 3
PubChem CID 9916325
IUPAC-Name Natrium;4-[[4-(Diethylamino)Phenyl]-(4-Diethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-6-Hydroxybenzol-1,3-Disulfonat
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Patent blue V, sodium salt
Farbstoffgehalt 80% min.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 582.67
Verpackung Glasflasche
Farbe Blaugrün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
Produktidentifikator
  • Patent Blue V, sodium salt