Learn More
PBK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | PBK |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16815614
|
Proteintech
16110-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16805614
|
Proteintech
16110-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This genes encodes a serine/threonine kinase related to the dual specific mitogen-activated protein kinase kinase family. Evidence suggests that mitotic phosphorylation is required for its catalytic activity. This mitotic kinase may be involved in the activation of lymphoid cells and support testicular functions, with a suggested role in the process of spermatogenesis.Spezifikation
PBK | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q96KB5, Q9JJ78 | |
290326, 52033, 55872 | |
PBK Fusion Protein Ag9033 | |
Primary | |
-20°C | |
PBK |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cancer/testis antigen 84, CT84, MAPKK like protein kinase, Nori 3, PBK, PDZ binding kinase, SPK, TOPK | |
Pbk | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |