Learn More
PDE1C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PDE1C
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852174
Unterlagen ansehen
Proteintech
13785-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16842174
Unterlagen ansehen
Proteintech
13785-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze hydrolysis of the cyclic nucleotides cAMP and cGMP to the corresponding nucleoside 5-prime-monophosphates. Mammalian PDEs have been classified into several families based on their biochemical properties. Members of the PDE1 family, such as PDE1C, are calmodulin -dependent PDEs (CaM-PDEs) that are stimulated by a calcium-calmodulin complex (Repaske et al., 1992 ).
Spezifikation
Spezifikation
PDE1C
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q14123, Q63421, Q64338
18575, 5137, 81742
PDE1C Fusion Protein Ag4798
Primary
-20°C
PDE1C
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cam PDE 1C, hCam 3, Hcam3, PDE1C
PDE1C
IgG
Antigen Affinity Chromatography