Learn More
PDH E1 alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | PDH E1 alpha |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16878104
|
Proteintech
18068-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16868104
|
Proteintech
18068-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Pyruvate dehydrogenase (PDH) is a mitochondrial multienzyme complex that catalyzes the oxidative decarboxylation of pyruvate and is one of the major enzymes responsible for the regulation of homeostasis of carbohydrate fuels in mammals. The enzymatic activity is regulated by a phosphorylation/dephosphorylation cycle. Phosphorylation of PDH by a specific pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) results in inactivation.Spezifikation
PDH E1 alpha | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P08559, P26284, P35486 | |
18597, 29554, 5160 | |
PDH E1alpha Fusion Protein Ag12701 | |
Primary | |
-20°C | |
PDHA1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PDH E1 alpha, PDH E1alpha, PDHA1, PDHE1 A type I, pyruvate dehydrogenase E1 alpha subunit | |
Pdha1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |