Learn More
Buerkle™ PE-Förderschläuche für OTAL™ Einwegpumpen
Förderschläuche aus Polyethylen zur Verwendung mit OTAL™ Einwegpumpen.
Marke: Buerkle™ 5000-8000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 10 Stück pro Packung
- Zur Verwendung mit OTAL™ Einwegpumpen
Spezifikation
Lebensmittelzertifikat | |
Förderrohre PE, für OTAL™ Einwegpumpe | |
12 mm | |
OTAL™ Disposable Pumps | |
0°bis 40 °C | |
90 cm (35,43 in.) | |
Unsteril |
Weiß | |
0,47 in. | |
14 l/min (3,70 gpm) | |
10 Einweg-Förderrohre | |
Polyethylen | |
10 | |
Zubehör Abfüllgeräte |