Learn More
Hamilton™ PEEK-Nadeln mit großem RN-Ansatz
Für Anwendungen, die eine nichtmetallische Nadel erfordern.
Marke: Hamilton™ 8650-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kunststoffnadeln
- Hergestellt aus PEEK HPLC-Schläuchen, die sowohl chemisch als auch physikalisch robust sind
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 6 Stück
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0.8 mm | |
Anforderungen an nicht-metallische Nadeln | |
4/Packung | |
Große RN-Ansätze |
Gassterilisierbar | |
1.6 mm | |
PEEK-Nadel | |
3 |