Learn More
(Pentafluorethyl)trimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7028452
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 124898-13-1 | C5H9F5Si | 192.204 g/mol
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane acts as a silicon-based fluorinating reagent for trifluoromethylation of carbonyls and ethylene diamines. It is also employed as a precursor for metal-mediated trifluoromethylation of aromatic, heteroaromatic and vinyl substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Pentafluorethyl)trimethylsilan fungiert als siliziumbasiertes Fluorierungsreagenz für die Trifluormethylierung von Carbonylen und Ethylendiaminen. Es wird auch als Vorstufe für metallvermittelte Trifluormethylierung aromatischer, heteroaromatischer und Vinylsubstrate eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124898-13-1
Summenformel C5H9F5Si
Molekulargewicht (g/mol) 192.204
MDL-Nummer MFCD04116436
InChI-Schlüssel MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroethyl trimethylsilane, trimethyl pentafluoroethyl silane, pentafluoroethyltrimethylsilane, trimethylpentafluoroethylsilane, trimethyl perfluoroethyl silane, trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl silane, silane, trimethyl pentafluoroethyl, silane,trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl, acmc-20aple, trimethylsilylpentafluoroethane
PubChem CID 2760820
IUPAC-Name Trimethyl(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran.
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.327
Empfindlichkeit Moisture sensitive