Learn More
Pentan, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Beschreibung
- Für die Verwendung in der Gaschromatographie (GC), für die Analyse organischer Rückstände; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentan |
Flammpunkt | −40.00 °C (-40 °F) |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Menge | 1 l |
Relative Dichte | 1 l = 0.63 kg |
Formelmasse | 72.15 |
Güte | ULTRA RESI-ANALYZED™ |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.