Learn More
Pepsinogen II Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16881-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16816644
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hydrolyzes a variety of proteins.
Spezifikation
Spezifikation
Pepsinogen II
Polyclonal
Unconjugated
PGC
Gastricsin, Pepsinogen C, Pepsinogen II, PEPSINOGEN, GROUP II, PGC, Progastricsin, progastricsin (pepsinogen C)
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
109820, 24864, 5225
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P04073, P20142, Q9D7R7
PGC
Pepsinogen II Fusion Protein Ag10332
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat