Learn More
Perchlorsäure, ACS, 48 – 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782047
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2,5 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10, Rückstand nach der Zündung 0.003 %, Silikat und Phosphat als SiO2 5 ppm, Cl 0.001 %, Stickstoffverbindungen (als N) 0.001 %, SO4 0.001 %, Schwermetalle (als Pb) 1 ppm, Fe 1 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloric acid
Schmelzpunkt °C to 112°C
Dichte 1.41 g/cm3 at 20°C
Dampfdruck 29mm Hg at 20°C
Prozentgehaltsbereich 48-50%
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1802
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 100.46
Güte ACS