Learn More
Perchlorsäure, ACS, 60 – 62 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11414990
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloric Acid
Schmelzpunkt °C to 12°C
Siedepunkt 203°C
Dichte 1.54
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 2 L
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 100.46
Güte ACS-Reagenz