Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 723830.10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033011
  • 297.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Spezifikation
0.5 mm
0.32 mm
G25, G35
220°C to 240°C
10 m
1 Each
GC Kapillarsäule
Permabond™ FFAP
Gaschromatographie (GC), Free Carboxylic Acids
0.35 μm
Permabond™ FFAP