Learn More
Wheaton™ Stößel
Marke: Wheaton™ 357971
198.69 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Ja | |
Gehäuse 5mL | |
Stößel | |
Für die Verwendung mit der Potter-Elvehjem 5 ml-Gewebemühle |
6,35mm | |
Edelstahlwelle/PTFE-Spitze | |
Für Gewebe wie Leber, Darm und Herz | |
Edelstahlwelle/PTFE-Spitze |