Learn More
Petrolether 35/60, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 4 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petroleum ether 35/60 |
Farbe | Farblos |
Aussehen | Colorless liquid |
Dichte | 0.64 |
Siedepunkt | 35°C to 60°C |
Menge | 4 L |
Flammpunkt | -49°C (-57°F) |
Zündpunkt | 250°C (482°F) |
Geruch | Petroleum-like |
Physikalische Form | Flüssig |