Learn More
IKA™ PETTE Multi 12-Channel Pipette
The PETTE multi is a series of mechanical air-displacement pipettes with 12 channels for precise dispensing in microliter or deep well plates.
646.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Grip Type | Ergonomisch |
Material | Stainless Steel |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17834394
![]() |
IKA™
0020017946 |
10 μl |
646.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17854394
![]() |
IKA™
0020017947 |
100 μl |
646.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17844394
![]() |
IKA™
0020017948 |
200 μl |
646.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- The IKA PETTE multi 12 Channel Pipette Series has 12 channel pipette options that can hold up to 200 μL of liquid.
- Color-coding simplifies the rapid selection of the right pipette.
- The impact-resistant, UV-resistant and chemically resistant conical tip ensures reliable metering in the long-term.
- Improved ergonomics as a result of replaceable handles in various different shapes and materials.
- The ergonomic handles ensure the best fit for your hand, allowing for precise and repeatable results.
- The pipetting volume is easily adjusted by fine or coarse adjustments, and the selected volume can be read off the display in large figures at any time.
- After the pipetting process, the tip of the pipette is ejected quickly by simply pressing the central multifunction button.
- The piston and tip cone are made from DLC-coated stainless steel, which is resistent to typical wear.
Spezifikation
ISO 8655 | |
Reusable | |
Stainless Steel |
Autoklavierbar | |
Ergonomisch | |
12 |