Learn More
PGM2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11022-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16807813
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
EWSR1 is a multifunctional protein that is involved in various cellular processes, including gene expression, cell signaling, and RNA processing and transport. The protein includes an N-terminal transcriptional activation domain and a C-terminal RNA-binding domain.
Spezifikation
Spezifikation
PGM2
Polyclonal
Unconjugated
PGM2
Glucose phosphomutase 2, MSTP006, PGM 2, PGM2, Phosphodeoxyribomutase, phosphoglucomutase 2, Phosphopentomutase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55276
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96G03
PGM2
PGM2 Fusion Protein Ag1488