Learn More
PGP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | PGP |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803625
|
Proteintech
25081-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16893615
|
Proteintech
25081-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Glycerol-3-phosphate phosphatase hydrolyzing glycerol-3-phosphate into glycerol. Thereby, regulates the cellular levels of glycerol-3-phosphate a metabolic intermediate of glucose, lipid and energy metabolism. Was also shown to have a 2-phosphoglycolate phosphatase activity and a tyrosine-protein phosphatase activity. However, their physiological relevance is unclear. In vitro, has also a phosphatase activity toward ADP, ATP, GDP and GTP.Spezifikation
PGP | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
A6NDG6, Q8CHP8 | |
283871, 67078 | |
PGP Fusion Protein Ag18623 | |
Primary | |
-20°C | |
PGP |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
PGP, PGPase, phosphoglycolate phosphatase | |
PGP | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |