Learn More
pH-Pufferbeutel
GREENER_CHOICE
Catalog No. 12683516 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
30 x 20 mL
pH:
10
4.01/7.00/10.00
Pufferlösungen in versiegelten Beuteln für einfache und präzise Kalibrierung von pH-Messgeräten.
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Gleichbleibende Pufferquallität, da geschlossene Einzelpackungen. Mit Qualitäts-Prüfzertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer.
pH bei 25°C: 10,01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blue/White
Konzentration 0.02 M
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calibration
Zur Verwendung mit (Geräte) pH Meter
pH 10
Physikalische Form Liquid
Menge 30 x 20 mL
Lösungstyp Buffer
Verpackung Pufferbeutel
Güte Laboratory