Learn More
Macherey-Nagel™ X100 Lackmuspapier neutral, 10 x 75 mm
Marke:  Macherey-Nagel™ 91127
Artikelnummer. 10525634
  • 8.75 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Rot zu Violett zu Blau
Streifen
100/Packung
8 bis 5
Bestimmung von sauren und alkalischen Reaktionen
pH-Papier