Learn More
Testo™ 205 pH-/Temperaturmessgerät
Ein robustes Einstech-pH- und Temperaturmessgerät für Lebensmittel mit automatischem Temperaturausgleich.
Marke: Testo™ 0563 2051
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal zur Messung des pH-Werts und der Temperatur in halbfesten Medien wie beispielsweise Fleisch
- Die kombinierte pH-Messspitze mit Temperaturfühler kann vom Anwender geändert werden
- Wartungsfreie pH-Messung durch Gel-Elektrolyt
- Zweizeilige, beleuchtete Anzeige: pH-Wert und Temperatur auf einen Blick
- Automatische Temperaturkompensation
- Dank der Lochmembran ist die robuste Einstichspitze austauschbar und wird durch Schmutz und Staub nicht beeinträchtigt
- Im Lieferumfang sind eine Lagerkappe mit Gel und eine Gürtel-/Wandhalterung enthalten
Spezifikation
Lagerkappe mit Gel, Gürtel-/Wandhalterung | |
±0,02 | |
0,01 | |
0,1 °C | |
145 x 38 x 167 mm | |
ABS-Kunststoff | |
4 x Knopfzelle LR44 |
±0,4 °C | |
0 bis 14 | |
0 °C bis 60 °C (kurzzeitig bis max. 80 °C für 5 min) | |
LCD-Anzeige | |
135 g | |
0 °C bis 50 °C | |
80 h (Automatische Abschaltung bei 10 Minuten) |