Learn More
Phenol, Quarzkristalle, weiß, UltraPure Bioreagenz, J.T. Baker™
Catalog No. 15578224
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Stahlkanne
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für die Extraktion von Nukleinsäuren und molekularbiologische Anwendungen
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Karbolsäure, Hydroxybenzol, Phensäure, Phenylsäure, Oxybenzol, Phenylhydrat, Phenylhydroxid, Phenylalkohol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
Farbe Weiß
Flammpunkt 79.00 °C
Verpackung Stahlkanne
Menge 100 g
Relative Dichte 1 l = 1.06 kg
Formelmasse 94.11
Güte UltraPure Bioreagenz
Physikalische Form Verschmolzenes Kristall