Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot-Natriumsalz, ACS-Reagenz
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 417251000
219.35 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Chemische Identifikatoren
34487-61-1 | |
376.358 | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat |
C19H13NaO5S | |
MFCD00066901 | |
23686673 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
Spezifikation
Phenol Red sodium salt | |
34487-61-1 | |
C19H13NaO5S | |
19, 91 | |
Solubility in water: soluble. | |
Echt | |
Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat | |
23686673 | |
ACS-Reagenz | |
from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) | |
100 g |
285.0°C | |
passes test | |
MFCD00066901 | |
15, 7360 | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] | |
376.358 | |
376.35 | |
Glasflasche | |
Weiß | |
Kristallines Pulver oder Flocken |
Sicherheit und Handhabung
- Phenol Red, sodium salt
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.