Learn More
Phenolphthalein-Indikator in Ethanol, 2 g/l, Chem-Lab
Catalog No. 11953333
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Färbt sich beim Vorhandensein von Basen (bei pH-Wert 8.2–9.8) rotviolett. Phenolphthalein-Indikator in Ethanol (2 g/l) von Chem-Lab enthält 2 g C20H14O4 pro 1 l C2H5OH. Dient als Indikator für Säure-Basen-Titrationen.
Phenolphthalein wird zur Verwendung in Experimenten in der Regel in Alkohol aufgelöst. Es ist eine schwache Säure, die H-+ Ionen in Lösung verlieren kann. Das Phenolphthalein-Molekül ist farblos, das Phenolphthalein-Ion rosa. In sauren und neutralen Lösungen ist die Lösung farblos. Wenn dem Phenolphthalein eine Base hinzugefügt wird, findet mehr Ionisierung statt, wodurch die Lösung eine rotviolette Farbe erhält. Diese Lösung wird bei pH-Wert 8.2–9.8 in dieses Rosa.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Schmelzpunkt -114 °C
CAS 77-09-8, 64-17-5
Konzentration 2 g C20H14O4 pro 1 l C2H5OH
Summenformel C20H14O4
MDL-Nummer MFCD00005913
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formelmasse 46.07 mol
Geruch Alkoholisch
Dichte 0.79 g/ml
pH-Farbindikatoren Farblos bis rotviolett bei pH8.2–9.8
Lösungsmittel oder Matrix Ethanol
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein indicator in Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.