Learn More
Phenyltrimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11307885
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 768-32-1 | C9H14Si | 150.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-32-1
Summenformel C9H14Si
Molekulargewicht (g/mol) 150.30
MDL-Nummer MFCD00008271
InChI-Schlüssel KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane
PubChem CID 69849
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 169°C to 170°C
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethylsilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1855012
Flammpunkt 40°C (104°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 150.3
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.49
Dichte 0.871
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrimethylsilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenyltrimethylsilane