Learn More
Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
135.00 € - 360.00 €
Spezifikation
Antigen Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204)
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16826235
Unterlagen ansehen
Proteintech
28733-1-AP-20UL
20 μL
135.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16816235
Unterlagen ansehen
Proteintech
28733-1-AP-100UL
100 μL
360.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204)
Polyclonal
Rabbit
5595
Primary
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse