Learn More
Molybdatophosphorsäure Ammoniumsalz-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10137763 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960.994 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54723-94-3
Summenformel H80Mo12N3O41P-6
Molekulargewicht (g/mol) 1960.994
MDL-Nummer MFCD00150423
InChI-Schlüssel BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonym ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC-Name Azan;Molybdän;Trihydroxid;Phosphat;Tetratriacontahydrat
SMILES N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
Farbe Gelb
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250g
Strukturformel (NH4)3PMo12O40·xH2O
Physikalische Form Pulver
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich.
Formelmasse 1876.35