Learn More
Brady™ Nachtleuchtende Warnbänder aus nachleuchtendem Polyester
BradyGlo™ B-324 Warning Tape exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications and standards for 10+ hour glow requirements.
Marke: Brady™ 224072
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the following standards for 10+ hour glow requirements: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 and Lloyd's register Cert. 01/6007
Spezifikation
ASTM E20722072-00/ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-Auflösung A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Teile 1 - 4), und PSPA-Standard 002 Teil 2 | |
Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich | |
Polyester | |
Für Ausstiegs- und Richtungsschilder, die Identifizierung von Feueralarmen und Feuerlöschern, Markierungen an den Ausstiegswegen an niedriger Stelle und Richtsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.Empfohlene Verwendung von nachleuchtenden Sicherheitsmarkierungen | |
-40 °C | |
Je 1 | |
-40 °C bis +80 °C | |
0,049 mm | |
10 yd. | |
2 in. | |
2 in. | |
26 mm |
Leuchtendes Warnklebeband | |
Leuchten | |
Leuchtendes Warnklebeband | |
60 ° 121 Gardner Einheiten | |
1 Rolle | |
-40 °F bis +176 °F | |
0.0079 Zoll | |
9.14 m x 50.80 mm | |
9 m | |
50 mm | |
1.02 in. |