Learn More
Phthalsäurechlorid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11342696
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 88-95-9 | C8H4Cl2O2 | 203.018 g/mol
Phthaloyl chloride is used for the preparation of volatile acid chlorides from the acids. It acts as a trapping agent for the nitrite ion in the fluorodenitration of aromatic substrates with potassium fluoride. It serves as an additive in polymers and fibers to improve the color stability. It is used as an ingredient in ceramic mold binders, as a stabilizer for polymers and in reverse osmosis membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthaloylchlorid wird zur Herstellung flüchtiger Säurechloride aus den Säuren verwendet. Es dient als Trapping-Mittel für das Nitrition in der Fluordenitrierung aromatischer Substrate mit Kaliumfluorid. Es dient als Additiv in Polymeren und Fasern zur Verbesserung der Farbstabilität. Es wird als Bestandteil in keramischen Formbindemitteln, als Stabilisator für Polymere und in Umkehrosmose-Membranen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Wasser, alkoholischen Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-95-9
Summenformel C8H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.018
MDL-Nummer MFCD00000666
InChI-Schlüssel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-Name Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthaloyl chloride
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 1.409
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt 151°C (304°F)
Brechungsindex 1.568
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 608200
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,7375
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether.
Formelmasse 203.03
Reinheit (%) 94%