Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Puffer
Wählen Sie aus zwei Pufferpacks zur Optimierung der High-Fidelity-PCR oder der schwierigen oder langwierigen Template-Amplifikation mit Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity-DNA-Polymerasen.
Marke:  Thermo Scientific™ F-518S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11508475
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-Polymerasen sind zwei optimierte Puffer verfügbar: 5X Phusion HF-Puffer und 5X Phusion GC-Puffer. Die Fehlerrate ist bei Phusion DNA-Polymerase im HF-Puffer (4.4 x 10-7) niedriger als im GC-Puffer (9.5 x 10)-7). Der HF-Puffer sollte deshalb standardmäßig bei High-Fidelity-Amplifikationen eingesetzt werden. An schwierigen oder langen Templates, wie GC-angereicherten, bzw. Templates mit komplexen sekundären Strukturen, kann der GC-Puffer die Leistungsfähigkeit von Phusion DNA-Polymerase verbessern. Für Anwendungen wie Microarray oder DHPLC, bei denen die DNA-Templates tensidfrei sein müssen, empfehlen wir die Verwendung von tensidfreien Reaktionspuffern.
Der 5X Phusion Green Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe für das direkte Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Farbpuffer haben keine Auswirkungen auf die Enzymleistung und sind mit nachgeschalteten Anwendungen wie der DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Detergent-free HF Buffer for Phusion DNA Polymerases Developed for DHPLC and microarray applications
Includes:
Detergent-free 5x Phusion HF Buffer, 50 mM MgCl2 solution, 100% DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store at -20°C. Stable for one year from the packaging date.
Phusion™ HF-Pufferpaket
3mL
Standard-PCR