Learn More
PHYHIP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | PHYHIP |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16816794
|
Proteintech
16984-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16806794
|
Proteintech
16984-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This antibody recognizes both PHYHIP (35-38 kDa) and PHYHIPL (43-45 kDa).
Its interaction with PHYH suggests a role in the development of the central system.Spezifikation
PHYHIP | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q568Z9, Q8K0S0, Q92561 | |
105653, 290356, 9796 | |
PHYHIP Fusion Protein Ag10575 | |
Primary | |
-20°C | |
PHYHIP |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DYRK1AP3, KIAA0273, PAHX AP, PAHX AP1, PAHXAP1, PHYHIP | |
Phyhip | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |