Learn More
Ansell Picosoft DG Light Duty Polyamide Gloves with PVC-Dotted Palm
HOHE FLEXIBILITÄT, OPTIMALE FINGERBEWEGLICHKEIT
Marke:  Ansell C363080
63.71 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16815330
  • 91.70 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Verbesserte Grifffähigkeit mit beschichteten Fingerspitzen und PVC-Punkten auf der Handfläche
  • Ideal für leichte und empfindliche Anwendungen in trockenen Umgebungen
  • Sorgt für Tastgefühl und Fingerfertigkeit für einen präzisen und sicheren Umgang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Grau
Spezifisch
Polyamid
8
Strick
PVC-Tupfer
Partially Textured
No
Mechanical Protection Gloves
2121A
Picosoft DG