Learn More
Ansell Picosoft DG Light Duty Polyamide Gloves with PVC-Dotted Palm
HOHE FLEXIBILITÄT, OPTIMALE FINGERBEWEGLICHKEIT
Marke: Ansell C363090
63.71 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Grifffähigkeit mit beschichteten Fingerspitzen und PVC-Punkten auf der Handfläche
- Ideal für leichte und empfindliche Anwendungen in trockenen Umgebungen
- Sorgt für Tastgefühl und Fingerfertigkeit für einen präzisen und sicheren Umgang.
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform | |
Grau | |
Spezifisch | |
Polyamid | |
9 | |
Strick |
PVC-Tupfer | |
Partially Textured | |
No | |
Mechanical Protection Gloves | |
2121A | |
Picosoft DG |