Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Zinc Reversible Stain Kit
Visualisieren Sie Proteine in Polyacrylamid-Gelen unmittelbar nach der Elektrophorese und entfernen Sie dann die Färbung für den anschließenden Transfer oder die Bandextraktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 24582
142.67 EUR gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10168213
  • 214.00 € / 1 Set
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Description
Description
Das Thermo Scientific™ Pierce Zink Reversible Stain Kit ermöglicht den schnellen und hochempfindlichen Nachweis von Proteinen in Polyacrylamidgelen unmittelbar nach der Elektrophorese sowie die Löschmöglichkeit für die anschließende Übertragung oder Bandextraktion.
Diese zinkbasierte Proteingel-Färbung ermöglicht den schnellen Nachweis von Proteinen nach ihrer Trennung durch SDS-PAGE. Die Methode ist genauso empfindlich wie die meisten Silberfärbeverfahren, da sie Protein mit weniger als 1 ng pro Band erkennt, dauert jedoch weniger als 15 Minuten. Das einfache, zweistufige Färbeprotokoll führt zu einem gefärbten Gel mit einem opaken milchig-weißen Hintergrund und klaren Proteinbändern. Die klaren Proteinbänder sind sichtbar, wenn das Gel vor einem dunklen Hintergrund platziert wird.
Das Pierce Zinc Reversible Stain Kit ist eine ideale Option für den In-Gel-Proteinnachweis vor vielen nachfolgenden Anwendungen, da die Zinkfärbung vollständig reversibel ist. Der weiße Hintergrund lässt sich leicht entfernen und das Gel wird mit der im Kit enthaltenen Löschlösung oder einem Tris-Glycin-Puffer wieder in seinen ursprünglichen Zustand gebracht. Danach sind die Proteine frei von Farbstoffen oder anderen Kontaminanten und können mit einer anderen Methode erneut gefärbt, zum Western-Blotting auf die Membran übertragen oder aus einem herausgelösten Gelstück eluiert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Empfindlich – Nachweis von 0,25 ng Protein pro Band in einem Mini-Gel
  • Schnell – das gesamte Protokoll ist in 15 Minuten abgeschlossen
  • Einfach – gebrauchsfertige Färbemittel- und Entwicklerlösungen werden mitgeliefert, es sind keine Fixierungs- oder Waschschritte erforderlich
  • Sanft – es erfolgt keine chemische Modifikation der Proteine; die Proteinbanden sind sichtbar, da der Hintergrund gefärbt ist, nicht die Banden selbst
  • Reversibel – löschen Sie die Färbung vollständig aus dem Gel, um Proteine schnell wieder herzustellen oder mit anderen Methoden fortzufahren
Lieferumfang:
Zinkfärbemittel-, Entwickler- und Löschlösungen (je 500 ml)
Empfohlen für:
Färben vor der Proteinrückgewinnung zur Antikörpererzeugung oder immunologischen Detektion; Färben vor der Extraktion von Gelstücken für Proteinverdau und -analyse mittels Massenspektrometrie; Färben vor dem elektrophoretischen Transfer zur Membran für das Western Blotting; Schnelle Reinheitskontrollen vor der Reinigung oder dem Transfer für das Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ausreichend für: 20 Mini-Gele (SDS-PAGE)
• Zinkfärbemittel, 500 ml
• Zink-Entwicklungslösung, 500 ml
• Zink-Löschlösung, 500 ml
Kit bei Raumtemperatur lagern.
Kolorimetrisch
Proteingel-Färbekit für reversible Färbungen
1.5 L
In-Gel-Detektion
Proprietäre Mischung
Pierce™
Protein