missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLAG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 18018-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pleomorphic adenoma gene 1 encodes a zinc finger protein with 2 putative nuclear localization signals. PLAG1, which is developmentally regulated, has been shown to be consistently rearranged in pleomorphic adenomas of the salivary glands. PLAG1 is activated by the reciprocal chromosomal translocations involving 8q12 in a subset of salivary gland pleomorphic adenomas. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
PLAG1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PLAG1 | |
PLAG1, pleiomorphic adenoma gene 1, PSA, SGPA, Zinc finger protein PLAG1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
297804, 5324, 56711 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
0.24 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q5U2T6, Q6DJT9, Q9QYE0 | |
PLAG1 | |
PLAG1 Fusion Protein Ag12566 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur