Learn More
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Enghalsflaschen
Für den Transport von toxischem Abwasser, Kesselspeisewasser usw. als Proben zur Analyse.
2.55 € - 142.00 €
Spezifikation
Zertifizierungsparameter | DIN 13316 und 168 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Produktlinie | Flasche |
Graduated | Ja |
Öffnung | Eng |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12687765
|
Kartell™
0159500 |
50 mL |
142.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10411365
|
Kartell™
0159900 |
250 mL |
2.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Dickwandige Flasche
- Gesichert mit Schulter- und Kappenetikett
- Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
DIN 13316 und 168 | |
Flasche | |
Eng |
Polypropylen | |
Ja | |
Enghalsflasche |