Learn More
Anritsu™ FLACHER FUEHLER K 0,2MM
Brand:  Anritsu™ 505KTS1ANP
55.93 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 11912159
  • 92.65 € / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 24-07-2025