Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0,05 mm (0,002 in.) dick, 99,9 % (Metallbasis ohne Edelmetalle), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11374757
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Pt:Ir; 90:10 wt%
Platin-Iridium-Folie, 0,05 mm (0,002 in.) dick, 99,9 % (Metallbasis ohne Edelmetalle), wird in nicht standardmäßigen Thermoelementen, elektrischen Kontakten und als Elektrode in der medizinischen Forschung verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 x 100 mm
Summenformel Pt:Ir; 90:10 wt%
Reinheit (%) 99.9%