Learn More
PNPO Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | PNPO |
---|---|
Konzentration | 0.55 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16814784
|
Proteintech
15552-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16804784
|
Proteintech
15552-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The enzyme encoded by this gene catalyzes the terminal, rate-limiting step in the synthesis of pyridoxal 5′-phosphate, also known as vitamin B6. Vitamin B6 is a required co-factor for enzymes involved in both homocysteine metabolism and synthesis of neurotransmitters such as catecholamine.Spezifikation
PNPO | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O88794, Q91XF0, Q9NVS9 | |
103711, 55163, 64533 | |
PNPO Fusion Protein Ag7914 | |
Primary | |
-20°C | |
PNPO |
0.55 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PDXPO, PNPO, Pyridoxamine phosphate oxidase, Pyridoxine 5 phosphate oxidase | |
PNPO | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |