Learn More
POLR3E Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15022-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16853994
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The POLR3E antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human POLR3E. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The POLR3E antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
POLR3E
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
55718
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
267 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse