Learn More
Poly(Ethylenoxid), ∽ Molekulargewicht 300,000, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
20.20 € - 325.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEO
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10523931
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
178600050
5 g Glasflasche
20.20 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10751071
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
178602500
250 g Glasflasche
113.00 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10086093
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
178600010
1 kg Kunststoffflasche
325.00 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
25322-68-3
62.07
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ethan-1,2-diol
(C2H4O)n
MFCD01779601
PEO
[H]OCCO
Spezifikation
Poly(ethylene oxide)
Approximate M.W. 300.000
Pulver
(C2H4O)n
MFCD01779601
PEO
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ethan-1,2-diol
Echt
Weiß
25322-68-3
65.0°C to 67.0°C
(-CH2CH2O-)n
15, 7688
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
[H]OCCO
62.07
1% max.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TQ4100000
missing translation for 'tsca' : TSCA