Learn More
3M™ Schutzbrille aus Polycarbonat
Click to view available options
Linsenfärbung:
Clear
Grau
Beschreibung
Zusätzliche Funktionen und Stilmerkmale für mehr Sicherheit und Tragekomfort.
- Ausgezeichnete Stoßfestigkeit
- Die Polycarbonat-Gläser bieten zuverlässigen UV-Schutz für die angegebene Strahlungsintensität.
- Individuell verstellbar Bügellänge
- Kratzschutz- und Antifog-Beschichtung für bessere Haltbarkeit und Sicht
- Ideal für den Einsatz in vielen Umgebungen, einschließlich Landwirtschaft, Montage, Automobilindustrie und Werkstatt, Baustelle, Heimwerken, Schleiferei, Labor, Lichttechnik und Holzbearbeitung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Grau |
Produkttyp | Schutzbrille |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bau, Forstwirtschaft |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Art des Seitenschilds | Flach, verstellbare Länge |
Lens Material | Polycarbonat |