Learn More
HUBER Reagenzglasgestell aus Polycarbonat
Gestelle für Reagenzgläser mit einer Eintauchtiefe von 50 mm
Marke:  HUBER 6029
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10785016
  • 168.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Für 106A-E bis 110A-E
Spezifikation
Spezifikation
Für 106 A-E bis 110 A-E
20 x 17 mm Durchmesser
Polycarbonat
55 mm